Documentos clave
Z724629
Hettich® adapter for 50 mL round bottom tubes
pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1634
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1016, 1137 (rotors)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)