Z688665
Nunc® MicroWell™ 96 well polystyrene plates
Sinónimos:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
About This Item
polystyrene
polystyrene
96 well
pinchbar; high flange design
Productos recomendados
Materiales
conical clear wells
polystyrene
polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
pinchbar; high flange design
envase
case of 180
fabricante / nombre comercial
Nunc 249570
placa L × An
128 mm × 86 mm
tamaño
96 well
pocillo capacidad
300 μL
pocillo volumen máximo
300 μm
pocillo volumen de trabajo
150 μL
color
clear
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
- Standard MicroWell™ Plate format
- High flange design facilitates automated handling of plates of standard 96 well format
- Raised well rims help prevent cross contamination and evaporation
- Standard multiwell plate format
- Excellent optical quality
- Lids are not supplied with this product
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)