Z664642
Brady® LABXPERT™ tapes
polyester (continuous), W × L 25.40 mm × 9.1 m
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Productos recomendados
Materiales
polyester (continuous)
white
envase
roll of 9.1 m
fabricante / nombre comercial
Brady XC-1000-461
An × L
25.40 mm × 9.1 m
Información legal
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABXPERT is a trademark of Brady GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)