Documentos clave
Z374415
Sigma-Aldrich
Scienceware® microscope slide dispenser
Holds approximately 72 slides
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F44562-0000
dispensador de plástico ABS P × An × Al
4 3/8 in. (111 mm) × 4 7/8 in. (124 mm) × 5 in. (140 mm)
Descripción general
Clean and dust-free. Turning the knob either direction dispenses one slide at a time.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)