Z367982
Cellulose acetate membrane
dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41123100
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
envase
pkg of 25 membranes
dializador capacidad
10-200 μL
Diámetro
11 mm
tamaño de poro
500 Da MWCO
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)