Z360406
Autoclave pans
capacity 5 L
Sinónimos:
sterilizing pan, sterilizing tray
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
polypropylene container
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 6902-5000
L × An × Al
324 mm × 257 mm × 108 mm
capacidad
5 L
Descripción general
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)