Z358185
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, pore size 0.2 μm
Sinónimos:
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
esterilidad
sterile
Características
cap plug seal
graduations
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 565-0020
botella capacidad
150 mL
filtro capacidad
150 mL
embudo capacidad
150 mL
membrana diám.
50 mm
tamaño de poro
0.2 μm
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
- Less waiting time due to faster results
- Non-pyrogenic and endotoxin free
- Graduated upper chamber
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)