Documentos clave
WPB01547WA
Whirl-Pak® Filter Bag Without Tape/Wire
1627 mL capacity(55 oz)
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
envase
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
B01547WA (Nasco)
An × L × grosor
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
capacidad
1627 mL capacity(55 oz)
Descripción general
Filter blender bag without tape and wire closure.
Información legal
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)