TMO2116-0500
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, clear, case of 16 ea, jar capacity 500 mL
Sinónimos:
clear plastic container, screw top container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
envase
case of 16 ea
fabricante / nombre comercial
Nalge-Nunc 2116-0500
Capacidad de la jarra
500 mL
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)