Documentos clave
SYNS371200
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 1 mL
Sinónimos:
Synthware S371200, glass sample syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech S371200
capacidad
1 mL
Descripción general
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 1.0mL
Aplicación
kemetch; synthware; SYRINGE
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)