Documentos clave
SYNP160001D
Synthware round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 15 mL, O.D. × L 26 mm × 70 mm, bushing type, #15
Sinónimos:
Synthware P160001D, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
bushing type #15
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech P160001D
D.E. × L
26 mm × 70 mm
capacidad
15 mL
Descripción general
Pressure Vessel, Heavy Wall,15mL, Cylindrical, #15, 26X70mm, Protective Coating, Working Temp: -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Aplicación
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)