Documentos clave
SYNF819250SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL
Sinónimos:
Synthware F819250SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiales
PTFE
borosilicate glass 3.3
Características
class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F819250SN
capacidad
250 mL
Descripción general
Volumetric Flask, Heavy Wall, 250mL, Class A, #19 PTFE Stopper
Aplicación
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)