SRP0674
IL-17RA, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD217, interleukin-17 receptor a
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
62 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... IL17RA(23765)
Descripción general
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag™ , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag™ technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)