Documentos clave
SRP0543
Sigma-Aldrich
LAG3 (CD223), Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CD223, Lag, Lag-3, Lymphocyte-Activation Gene 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulario
frozen liquid
mol peso
74.8 kDa
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... LAG3(3902)
Descripción general
Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223, with C-terminal Avitag. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 74.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Forma física
Aqueous solution
Información legal
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)