SRP0173
Jak3 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
JAK3, Janus kinase 3, Just another kinase 3, LJAK, Leukocyte Janus kinase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensayo
≥60% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous solution
mol peso
65 kDa
envase
pkg of 10 μg
concentración
>0.02 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... JAK3(3718)
Descripción general
Aplicación
Definición de unidad
Forma física
Nota de preparación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)