SML3900
955, CDK9 PROTAC trifluoroacetate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-N-(5-(((5-(tert-butyl)oxazol-2-yl)methyl)thio)thiazol-2-yl)-1-(2-(4-(2-(2,6-dimethoxy-4-(3-oxo-3-(6-oxo-3,6-dihydropyridin-1(2H)-yl)prop-1-en-1-yl)phenoxy)ethyl)piperazin-1-yl)-2-oxoethyl)piperidine-4-carboxamide trifluoroacetate, PL-SNS-032 conjugate 955 trifluoroacetate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)