SML3443
PFI-653
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl[2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]methanone, Vanin-1-IN-1
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=CN=C(N=C1)NCC2=CN=CC=N2)N3CCC4(C3)CCOCC4
InChI
1S/C18H22N6O2/c25-16(24-6-1-18(13-24)2-7-26-8-3-18)14-9-21-17(22-10-14)23-12-15-11-19-4-5-20-15/h4-5,9-11H,1-3,6-8,12-13H2,(H,21,22,23)
Clave InChI
VGRLXWFIXGZRMS-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)