Merck
SML3304
Sigma-Aldrich
TP-040n
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-N-(2-phenylethyl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23N5
Número de CAS:
Peso molecular:
297.40
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCN(C2=CC=NC(NCCC3=CC=CC=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C17H23N5/c1-21-11-13-22(14-12-21)16-8-10-19-17(20-16)18-9-7-15-5-3-2-4-6-15/h2-6,8,10H,7,9,11-14H2,1H3,(H,18,19,20)
Clave InChI
BNXNWRSVYQHTOH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Inactive control for TP-040 a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA)
TP-040n is an inactive control for TP-040 a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michiko Tawada et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(2), 1103-1115 (2021-01-07)
O-GlcNAcase (OGA) has received increasing attention as an attractive therapeutic target for tau-mediated neurodegenerative disorders; however, its role in these pathologies remains unclear. Therefore, potent chemical tools with favorable pharmacokinetic profiles are desirable to characterize this enzyme. Herein, we report