SML2980
G6PDi-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-([5-oxo-6H,7H,8H,9H-cyclohepta[d]pyrimidin-2-yl]amino)thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC(NC2=NC=C3C(CCCCC3=N2)=O)=CS1
InChI
1S/C14H12N4OS/c15-6-10-5-9(8-20-10)17-14-16-7-11-12(18-14)3-1-2-4-13(11)19/h5,7-8H,1-4H2,(H,16,17,18)
InChI key
USWCHVCZOGGQQA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)