Merck
SML2968
Sigma-Aldrich
JA2131
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3,6,9-Tetrahydro-1,3-dimethyl-8-[[2-(4-morpholinyl)ethyl]thio]-6-thioxo-2H-purin-2-one, NSC 98003, NSC98003
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H19N5O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
341.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(CCN3CCOCC3)c1[nH]c2c(n1)N(C(=O)N(C2=S)C)C
InChI
1S/C13H19N5O2S2/c1-16-10-9(11(21)17(2)13(16)19)14-12(15-10)22-8-5-18-3-6-20-7-4-18/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
XHNSOGDMSSHQFY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JA2131 is a cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor that selectively kills cancer cells. JA2131 induces PARP1 hyper-PARylation and sensitizes cancer cells to radiation-induced DNA damage. JA2131 induces replication fork defects.
cell penetrant, potent and selective poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jerry H Houl et al.
Nature communications, 10(1), 5654-5654 (2019-12-13)
Poly(ADP-ribose)ylation (PARylation) by PAR polymerase 1 (PARP1) and PARylation removal by poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) critically regulate DNA damage responses; yet, conflicting reports obscure PARG biology and its impact on cancer cell resistance to PARP1 inhibitors. Here, we found that PARG