SML2737
AER-271
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-4-chlorophenyl dihydrogen phosphate, AER-270 phosphate, AER-270 precursor, AER-270 prodrug, IMD-0354 phosphate, IMD-0354 precursor, IMD-0354 prodrug, N-[3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl]-5-chloro-2-(phosphonooxy)benzamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O[P](=O)(O)O
Clave InChI
WSHXPHFIHYXZKC-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)