SML2710
ZCZ011
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Methyl-3-(2-nitro-1-(thiophen-2-yl)ethyl)-2-phenyl-1H-indole, 6-Methyl-3-[2-nitro-1-(2-thienyl)ethyl]-2-phenyl-1H-indole, ZCZ 011, ZCZ-011
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(ccc1)C(C[N+](=O)[O-])c2c3c([nH]c2c4ccccc4)cc(cc3)C
Clave InChI
RJSPNRDBWHHFMH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)