Merck
SML2665
Sigma-Aldrich
AGN194310
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[2-[4-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl]ethynyl]benzoic acid, 4-[[4-(4-Ethylphenyl)-2,2-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl]ethynyl]benzoic acid, AGN 194310, AGN-194310, IRX4310, VTP 194310
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H24O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
424.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O)C1=CC=C(C#CC2=CC3=C(SC(C)(C=C3C4=CC=C(CC)C=C4)C)C=C2)C=C1
InChI
1S/C28H24O2S/c1-4-19-7-12-22(13-8-19)25-18-28(2,3)31-26-16-11-21(17-24(25)26)6-5-20-9-14-23(15-10-20)27(29)30/h7-18H,4H2,1-3H3,(H,29,30)
Clave InChI
LHUPKWKWYWOMSK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AGN194310 (IRX4310; VTP 194310) is a retinoic acid receptor (RAR) antagonist that targets all three RAR subtypes with higher affinity (RARα/β/γ Kd = 3/2/5 nM) than all-trans retinoic acid/ATRA (RARα/β/γ Kd = 15/13/18 nM) without affecting RXR subtypes. AGN194310 effectively blocks RAR agonist TTNPB-induced transcription activity (using RARα, RARβ, or RARγ transfected cells) and prevents TTNPB toxicity in guinea pigs in vivo (by 79/84/94% at AGN194310/TTNPB ratios of 0.5/2/8). AGN194310 potentiates differentiation in osteoblast cultures (1 μM) and daily oral administration (0.5 mg/kg/d for a10-d period) is reported to cause impaired radial bone growth among 8-wk-old mice.
High-affinity orally active pan-retinoic acid receptor (RAR) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)