SML2481
BI-9321 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
{4-[5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl]-3,5-dimethylphenyl}-methanamine Hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to very dark green-yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)