Merck
SML2466
Sigma-Aldrich
OXFBD04
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-(3,5-dimethylisoxazol-4-yl)-5-(hydroxy(pyridin-3-yl)methyl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=NOC(C)=C1C2=CC(C(O)C3=CN=CC=C3)=CC(O)=C2
Clave InChI
RFDVEAHRRMEOHK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BRD4 inhibitor
OXFBD04 is a potent and selective inhibitor of BRD4(1) that inhibits interactions of BRD4with the RelA subunit of NF-κB. OXFBD02 inhibits proliferation of various cancer cell lines including leukaemia, breast, and renal cancer cell lines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Laura E Jennings et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 26(11), 2937-2957 (2018-05-20)
Ligands for the bromodomain and extra-terminal domain (BET) family of bromodomains have shown promise as useful therapeutic agents for treating a range of cancers and inflammation. Here we report that our previously developed 3,5-dimethylisoxazole-based BET bromodomain ligand (OXFBD02) inhibits interactions