SML2264
Col003
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-nitro-5-(phenylmethyl)benzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
InChI key
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)