SML1518
SID 3712249
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
1,8-Diamino-3,6-di-1-pyrrolidinyl-2,7-naphthyridine-4-carbonitrile, MLS000054131, MiR-544 Inhibitor 1
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to brown
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=C2C(C=C(N3CCCC3)N=C2N)=C(C#N)C(N4CCCC4)=N1
InChI
1S/C17H21N7/c18-10-12-11-9-13(23-5-1-2-6-23)21-15(19)14(11)16(20)22-17(12)24-7-3-4-8-24/h9H,1-8H2,(H2,19,21)(H2,20,22)
InChI key
SSWVPYMSHHEYAB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)