SML1280
TT01001
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl4-(3-(3,5-dichlorophenyl)thioureido)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)