Merck
SML1198
Sigma-Aldrich
Terutroban
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(6R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, (R)-6-[[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]amino]-5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl-1-Naphthalenepropanoic acid, S18886
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22ClNO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
407.91
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D 25 to 31°, c = 1 in DMSO
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=S(N[C@@H]1CC2=CC=C(C)C(CCC(O)=O)=C2CC1)(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O
InChI
1S/C20H22ClNO4S/c1-13-2-3-14-12-16(6-9-19(14)18(13)10-11-20(23)24)22-27(25,26)17-7-4-15(21)5-8-17/h2-5,7-8,16,22H,6,9-12H2,1H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Clave InChI
HWEOXFSBSQIWSY-INIZCTEOSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist.
Terutroban is a highly selective and long-acting thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor (TPr) antagonist. The compound Terutroban blocks thromboxane induced platelet aggregation and vasoconstriction. Terutroban prevents vascular wall proliferation and atherogenesis, increases anti-oxidant enzymes like glutathione peroxidase, and has anti-inflammatory properties.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)