SML0510
S 26948
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[[4-[2-(6-Benzoyl-2-oxo-3(2H)-benzothiazolyl)ethoxy]phenyl]methyl]-propanedioic acid 1,3-dimethyl ester, S26948
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)C(Cc1ccc(OCCN2C(=O)Sc3cc(ccc23)C(=O)c4ccccc4)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C28H25NO7S/c1-34-26(31)22(27(32)35-2)16-18-8-11-21(12-9-18)36-15-14-29-23-13-10-20(17-24(23)37-28(29)33)25(30)19-6-4-3-5-7-19/h3-13,17,22H,14-16H2,1-2H3
Clave InChI
NSMJEHGOMXSLCW-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.