SMB01047
Hexamethylquercetagetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinónimos:
Hexamethoxyflavone, Oxyayanin B trimethyl ether, Quercetagetin hexamethyl ether
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Ensayo
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
mol peso
402.39
solubilidad
water: slightly soluble
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-12-8-7-11(9-13(12)24-2)18-21(28-6)17(22)16-14(29-18)10-15(25-3)19(26-4)20(16)27-5/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
CHXSDKWBSFDZEU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)