SMB00313
Gastrodin
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-Hydroxymethyl-6-(4-hydroxymethyl-phenoxy)-tetrahydro-pyran-3,4,5-triol, 4-β-D-glucopyranosyloxybenzyl alcohol, 4-Hydroxybenzyl alcohol 4-O-β-D-glucoside
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant (Gastrodia elata Blume)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
detection
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Clave InChI
PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)