Merck
SMB00294
Sigma-Aldrich
Thiamine mononitrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Thiamine nitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17N5O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
327.36
Beilstein:
3857790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.79
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
374-392 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
Clave InChI
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of vitamin B1 that has been used for the preparation and assay of various multi-vitamin formulations and as an additive to foods to compensate for losses during processing.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)