SCP0125
D-Ile-Pro-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39N7O5
Peso molecular:
541.64
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Nombre del producto
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized
composición
Peptide Content, ≥60%
condiciones de almacenamiento
protect from light
temp. de almacenamiento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AMC
Aplicación
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)