SCJ4600037
CF™ 633 hydrazide
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (HPLC)
Formulario
solid
mol peso
~835 g/mol
solubilidad
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinción)
100000 at 630 nm
cociente de absorbancia
A280/630 nm 0.48
fluorescencia
λex 633 or 635 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633 or 635 nm (Microscopy laser line)
λex 630 nm; λem 650 nm
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
CF™ dye hydrazides can be used as a fixable polar tracers for visualizing cell morphology,or for gap junction studies. The dyes can be introduced into cells by microinjection. For conjugation to aldehyde or ketone groups (such as carbohydrate molecules after peroxidation with periodate) we recommend using the more reactive CF aminooxy dye forms.
Características y beneficios
Nota de preparación
Reconstitución
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)