About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.54
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile; γ-irradiated
Características
optically clear, flat bottom, for growing anaerobes
tamaño
90 mm
Información legal
OxyDish is a trademark of Oxyrase, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)