SAB5702908
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
rabbit monoclonal, 6Y9C6
Sinónimos:
COL3A1, EDS4A, collagen alpha-1(III) chain
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Collagen III alpha 1/COL3A1 Antibody, clone 6Y9C6, Rabbit Monoclonal,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6Y9C6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
150 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.8 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
NYSPQYDSYDVKSGVAVGGLAGYPGPAGPPGPPGPPGTSGHPGSPGSPGYQGPPGEPGQAGPSGPPGPPGAIGPSGPAGKDGESGRPGRPGERGLPGPPGIKGPAGIPGFPGMKGHRGFDGRNGEKGETGAPGLKGENGLPGENGAPGPMGPRGAPGERGRPGLPGAAGARGNDGARGSDGQPGPPGPPGTAGFPGSPGAKGEVGPAGSPGSNGAPGQRGEPGPQGHAGAQGPPGPPGINGSPGGKGEMGP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... Collagen III(1281)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)