Documentos clave
SAB5702336
Sigma-Aldrich
Anti-EDG1/HEXIM1 Antibody, clone 9R8N3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD363, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG-1, EDG1, S1P1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9R8N3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.33 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYTGKLNISADKENSIKLTSVVFILICCFIILENIFVLLTIWKTKKFHRPMYYFIGNLALSDLLAGVAYTA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... S1P1(1901)
Descripción general
The protein encoded by this gene is structurally similar to G protein-coupled receptors and is highly expressed in endothelial cells. It binds the ligand sphingosine-1-phosphate with high affinity and high specificity, and suggested to be involved in the processes that regulate the differentiation of endothelial cells. Activation of this receptor induces cell-cell adhesion. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EDG1/HEXIM1 (P21453).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)