SAB5702298
Anti-nNOS Antibody, clone 5K9R2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NOS1, IHPS1, N-NOS, NC-NOS, NOS, bNOS, nNOS, nitric oxide synthase 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5K9R2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
160 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
3 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
QLAESVYRALKEQGGHIYVCGDVTMAADVLKAIQRIMTQQGKLSAEDAGVFISRMRDDNRYHEDIFGVTLRTYEVTNRLRSESIAFIEESKKDTDEVFSS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... nNOS (4842)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)