Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700803
Sigma-Aldrich
Anti-RIP3 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
RIP3, RIPK3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
25
27
56
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
5.68 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RIPK3(11035)
Descripción general
The product of this gene is a member of the receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases, and contains a C-terminal domain unique from other RIP family members. The encoded protein is predominantly localized to the cytoplasm, and can undergo nucleocytoplasmic shuttling dependent on novel nuclear localization and export signals. It is a component of the tumor necrosis factor (TNF) receptor-I signaling complex, and can induce apoptosis and weakly activate the NF-kappaB transcription factor.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human RIP3 (NP_006862.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)