SAB5600251
Anti-N6-Methyladenosine (m6A) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM362, purified immunoglobulin
Sinónimos:
m6A
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM362, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
vertebrates, human
técnicas
ELISA: 0.1-3 μg/mL
dot blot: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1— 3 μg/mL
immunoprecipitation (IP): .2-5 μg/mL (Methylated RNA)
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... METTL3(56339)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)