SAB5200017
Monoclonal Anti-HIF-1 α antibody produced in mouse
clone ESEE122, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-ARNT interacting protein, Anti-HIF1 alpha, ESEE122, Anti-HIF1A, Anti-Hypoxia inducible factor 1 alpha, Anti-MOP1, Anti-PASD8
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ESEE122, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
bovine, mouse, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hif1a(15251)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)