SAB5200004
Monoclonal Anti-KDELR1 antibody produced in mouse
clone KR10, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti- KDEL Receptor, Anti-ERD2, Anti-HDEL, Anti-KDELR1, Anti-PM23
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
KR10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
mol peso
antigen predicted mol wt 25 kDa
reactividad de especies
Xenopus, monkey, sheep, rabbit, pig, rat, hamster, mouse, Drosophila, canine, chicken, bovine, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Kdelr1(68137)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)