Documentos clave
SAB4700827
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LYN antibody produced in mouse
clone LYN-01
Sinónimos:
JTK8, p53Lyn, p56Lyn
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
LYN-01, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1 μg/mL
nº de acceso
NM_002350.1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LYN(4067)
Descripción general
The antibody LYN-01 reacts with Lyn (p56/p53), a non-receptor Src-family tyrosine kinase expressed in hematopoietic tissues.
Inmunógeno
Bacterially expressed recombinant fragment of human Lyn (aa 8 - 238).
Forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)