SAB4200792
Anti-β-Tubulin IV antibody, Mouse monoclonal
clone ONS.1A6, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-TUBB4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ONS.1A6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~55 kDa
reactividad de especies
chicken, bovine, rat, mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin Hs68 cells.
immunohistochemistry: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence: a working concentration of 5-10 μg/mL is recommended using human foreskin Hs68 cells.
Forma física
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)