SAB2702204
Monoclonal Anti-S Tag antibody produced in mouse
clone GT247, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-KETAAAKFERQHMDS tag, Anti-S peptide, Anti-S peptide epitope tag
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT247, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
1mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
isotipo
IgG2b
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)