Documentos clave
SAB1411215
Sigma-Aldrich
Anti-RTN2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
NSP2, NSPL1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 51.4 kDa
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RTN2(6253)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene belongs to the family of reticulon encoding genes. Reticulons are associated with the endoplasmic reticulum, and are involved in neuroendocrine secretion or in membrane trafficking in neuroendocrine cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RTN2 (NP_996783.1, 1 a.a. ~ 472 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGQVLPVFAHCKEAPSTASSTPDSTEGGNDDSDFRELHTAREFSEEDEEETTSQDWGTPRELTFSYIAFDGVVGSGGRRDSTARRPRPQGRSVSEPRDQHPQPSLGDSLESIPSLSQSPEPGRRGDPDTAPPSERPLEDLRLRLDHLGWVARGTGSGEDSSTSSSTPLEDEEPQEPNRLETGEAGEELDLRLRLAQPSSPEVLTPQLSPGSGTPQAGTPSPSRSRDSNSGPEEPLLEEEEKQWGPLEREPVRGQCLDSTDQLEFTVEPRLLVADLLYWKDTRTSGVVFTGLMVSLLCLLHFSIVSVAAHLALLLLCGTISLRVYRKVLQAVHRGDGANPFQAYLDVDLTLTREQTERLSHQITSRVVSAATQLRHFFLVEDLVDSLKLALLFYILTFVGAIFNGLTLLILGVIGLFTIPLLYRQHQAQIDQYVGLVTNQLSHIKAKIRAKIPGTGALASAAAAVSGSKAKAE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)