SAB1409075
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 38.7 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AMBP(259)
Descripción general
Inmunógeno
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)