SAB1305637
ANTI-BECLIN 1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BECN1, Beclin-1, Coiled-coil myosin-like BCL2-interacting protein, GT197, Protein GT197
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
51896 Da
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:2000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BECN1(8678)
Categorías relacionadas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)