S1300
Monoclonal Anti-L-Selectin (CD62L) antibody produced in mouse
2 mg/mL, clone FMC46, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-CD62L, Anti-L-Selectin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FMC46, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 74-95 kDa
reactividad de especies
human
concentración
2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SELL(6402)
Especificidad
5th Workshop: Code No. S061
Inmunógeno
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)